missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clusterin-like 1/CLUL1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060398 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18634387 25 μL 25 microlitros
18681068 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18634387

Marca: Novus Biologicals NBP26900325ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Clusterin-like 1/CLUL1 Polyclonal antibody specifically detects Clusterin-like 1/CLUL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clusterin-like 1/CLUL1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen clusterin-like 1 (retinal), clusterin-like protein 1, RA337M, Retinal-specific clusterin-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: HLRNDSNSGNMKPPLLVFIVCLLWLKDSHCAPTWKDKTAISENLKSFSEVGEIDADEEVKKALTGIKQMKIMMERKEKEHTNLMSTLKK
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.