missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clusterin/APOJ Antibody (CLI-9), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18039968 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18039968 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18039968

Marca: Novus Biologicals NBP197521JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Clusterin/APOJ Monoclonal specifically detects Clusterin/APOJ in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clusterin/APOJ
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon CLI-9
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 40, 40, sulfated glycoprotein 2, Aging-associated gene 4 protein, aging-associated protein 4, apo-J, APOJ, Apolipoprotein J, CLIclusterin (complement lysis inhibitor, SP-40, clusterin, Complement cytolysis inhibitor, complement lysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40, Ku70-binding protein 1, KUB1SGP2, MGC24903, NA1/NA2, SGP-2, SP-40, sulfated glycoprotein 2, Testosterone-repressed prostate message 2, testosterone-repressed prostate message 2, apolipoprotein J), TRPM-2TRPM2
Símbolos de los genes CLU
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human clusterin (TRPM-2).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Dendritic Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1191
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.