missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLPS Antibody (CLPS/9025), Novus Biologicals™

Código de producto. 18683655 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18683655 100 μg 100 microgramos
18615494 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18683655

Marca: Novus Biologicals NBP323816100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CLPS Monoclonal antibody specifically detects CLPS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLPS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CLPS/9025
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen colipase, colipase, pancreatic, pancreatic colipase preproprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-112) of human CLPS protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.