missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLPS Antibody (CLPS/9025), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591138 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 550
Código de producto.
18591138 0.1 mL, DyLight 550
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591138

Marca: Novus Biologicals NBP324283R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CLPS Monoclonal antibody specifically detects CLPS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLPS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CLPS/9025
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen colipase, colipase, pancreatic, pancreatic colipase preproprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-112) of human CLPS protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.