missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLPB Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588661 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588661

Marca: Novus Biologicals NBP297248MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CLPB Polyclonal antibody specifically detects CLPB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLPB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen caseinolytic peptidase B protein homolog, ClpB caseinolytic peptidase B homolog (E. coli), HSP78SKD3FLJ13152, Suppressor of potassium transport defect 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CLPB fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81570
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.