Learn More
Clostridium Difficile Toxin A Antibody (PCG4.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18768593 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18768593 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18768593
Marca: Novus Biologicals NB60010660.1mg
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 18 publications
Clostridium Difficile Toxin A Monoclonal specifically detects Clostridium Difficile Toxin A in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Clostridium Difficile Toxin A
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon PCG4.1
Concentración 1.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Formulación 10mM Sodium Phosphate (pH 7.4) and 0.15M NaCl with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen tcdA, toxA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length protein A (C. difficile).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba C. difficile Toxin A. Does not cross react with C. difficile Toxin B
Reconstitución Protein A purified
Especies diana Bacteria, Hamster
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only