Learn More
Novus Biologicals™ Clostridium Difficile Toxin A Antibody (actoxumab), Novus Biologicals™
Código de producto. 30047455 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30047455 50 μg 50 microgramos
30044869 100 μg 100 microgramos
30046028 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 30047455
Marca: Novus Biologicals™ NBP32882650ug
Human Monoclonal Antibody
Clostridium Difficile Toxin A Monoclonal antibody specifically detects Clostridium Difficile Toxin A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Clostridium Difficile Toxin A
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon actoxumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Alias de gen tcdA, toxA
Especie del huésped Human
Inmunógeno Cdiff Toxin A
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1