Descripción
CLOCK Polyclonal specifically detects CLOCK in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CLOCK |
| Aplicaciones | Western Blot, ChIP Assay |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500 |
| Formulación | Whole antisera with 0.05% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | O08785 |
| Alias de gen | BHLHE8, circadian locomoter output cycles protein kaput, Class E basic helix-loop-helix protein 8, clock (mouse) homolog, clock homolog (mouse), EC 2.3.1.48, hCLOCK, KAT13D, KIAA0334bHLHe8circadian locomoter output cycles kaput protein |
| Símbolos de los genes | CLOCK |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only