Learn More
CLNS1A Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200102708 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30230889 20 μL 20 microlitros
30226900 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30230889
Marca: Novus Biologicals NBP33861620ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CLNS1A Polyclonal antibody specifically detects CLNS1A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CLNS1A
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen chloride channel regulatory protein, Chloride channel, nucleotide sensitive 1A, chloride channel, nucleotide-sensitive, 1A, Chloride conductance regulatory protein ICln, Chloride ion current inducer protein, ClCI, CLNS1B, I(Cln), ICln, methylosome subunit pICln, Reticulocyte pICln, reticulocyte protein ICln
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-237 of human CLNS1A (NP_001284.1).,, Sequence:, MSFLKSFPPPGPAEGLLRQQPDTEAVLNGKGLGTGTLYIAESRLSWLDGSGLGFSLEYPTISLHALSRDRSDCLGEHLYVMVNAKFEEESKEPVADEEEEDSDDDVEPITEFRFVPSDKSALEAMFTAMCECQALHPDPEDEDSDDYDGEEYDVEAHEQGQGDIPTFYTYEEGLSHLTAEGQATLERLEGMLSQSVSSQYNMAGVRTEDSIRDYEDGMEVDTTPTVAGQFEDADVDH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1207
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG