Learn More
CLK1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18665308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18665308 25 μL 25 microlitros
18226412 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18665308
Marca: Novus Biologicals NBP25594125ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CLK1 Polyclonal specifically detects CLK1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CLK1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CDC28/CDC2-like kinase, CDC-like kinase 1CLKEC 2.7.12.1, CLK/STY, dual specificity protein kinase CLK1, protein tyrosine kinase STY, STY
Símbolos de los genes CLK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:YRNDYTQGCEPGHRQRDHESRYQNHSSKSSGRSGRSSYKSKHRIHHSTSHRRSHGKSHRR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1195
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only