Descripción
CLK1 Polyclonal antibody specifically detects CLK1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CLK1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | CDC28/CDC2-like kinase, CDC-like kinase 1CLKEC 2.7.12.1, CLK/STY, dual specificity protein kinase CLK1, protein tyrosine kinase STY, STY |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human CLK1 (NP_004062.2). MRHSKRTYCPDWDDKDWDYGKWRSSSSHKRRKRSHSSAQENKRCKYNHSKMCDSHYLESRSINEKDYHSRRYIDEYRNDYTQGCEPGHRQRDHESRYQNHSSKSSGRSGRSSYKSKHRIHHSTSHRRSHG |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |