Learn More
CLK1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061766 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18616972 0.02 mL 0.02 ml
18666422 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18616972
Marca: Novus Biologicals NBP2924810.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
CLK1 Polyclonal antibody specifically detects CLK1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CLK1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CDC28/CDC2-like kinase, CDC-like kinase 1CLKEC 2.7.12.1, CLK/STY, dual specificity protein kinase CLK1, protein tyrosine kinase STY, STY
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human CLK1 (NP_004062.2). MRHSKRTYCPDWDDKDWDYGKWRSSSSHKRRKRSHSSAQENKRCKYNHSKMCDSHYLESRSINEKDYHSRRYIDEYRNDYTQGCEPGHRQRDHESRYQNHSSKSSGRSGRSSYKSKHRIHHSTSHRRSHG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1195
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG