Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
GREENER_CHOICE
Asegure un sellado seguro en todas las muestras, con estas puntas de pipeta. Una tecnología de bloqueo única e innovadora garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410253
72.99 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24140" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13276249
  • 85.45€ / paquete de 960
Análisis y pruebas de control de calidad
Usar código promocional 24140 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
ClipTip 50, sin filtro, estéril, rack
Sin filtro
Autoclavable
5,1 cm
Baja retención
Violeta
ClipTip™
50 μl
Estéril
2,01 in
Racl
10 x 96 puntas/rack
Thermo Scientific F1-ClipTip
Estéril y listo para PCR
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote23235C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/09/2023 Catalog Number94410253
Número de lote20040B0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/03/2021 Catalog Number94410253
Número de lote22061C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/03/2022 Catalog Number94410253
Número de lote22008C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/01/2022 Catalog Number94410253
Número de lote21291C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/11/2021 Catalog Number94410253
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™ > ClipTip 50, 5 a 50 μL, en gradillas, estéril
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.