Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
GREENER_CHOICE
Asegure un sellado seguro en todas las muestras, con estas puntas de pipeta. Una tecnología de bloqueo única e innovadora garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410510
57.89 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13246259
  • 78.40€ / paquete de 960
Spotlight
Usar código promocional 24157 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
ClipTip 300, sin filtro, no estéril, rack
Sin filtro
Autoclavable
6,3 cm
Baja retención
Naranja
ClipTip™
300 μl
No estéril
2,48 in
Racl
10 x 96 puntas/rack
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Listo para PCR
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote23217B0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/08/2023 Catalog Number94410510
Número de lote23088B0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/04/2023 Catalog Number94410510
Número de lote22059C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/03/2022 Catalog Number94410510
Número de lote22068B0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/03/2022 Catalog Number94410510
Número de lote21318C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha07/02/2022 Catalog Number94410510
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidad
    Promo Code: 24140
    Expires2025-08-24
  • Multiple Manufacturers
    Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.
    Promo Code24148
    Expires2025-08-22
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.
    Promo Code24124
    Expires2025-08-31 Redemption Only
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24157
    Expires2025-08-31
    Hot Deal
    *Esta promoción está abierta únicamente a clientes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido (excluida Irlanda del Norte), Suecia, Suiza y Países Bajos. La oferta sólo es válida para los pedidos que cumplan los requisitos recibidos por Thermo Fisher Scientific entre el 01.07.2025 y el 31.08.2025 a las 23:59 CEST o hasta que se agoten las existencias de la promoción, lo que suceda primero. Para poder beneficiarse del descuento, los clientes deben incluir el código promocional especificado anteriormente (24157). Deberá presentarse en el momento del pedido para obtener el descuento. El código promocional puede utilizarse más de una vez. Para ver la lista de productos que cumplen los requisitos, consulte esta página. Oferta limitada únicamente a los productos que cumplen los requisitos. Esta promoción no puede combinarse con otros descuentos o promociones. Oferta nula donde esté prohibida, autorizada o restringida por las leyes o reglamentos federales, estatales, provinciales o locales, o por la política de la agencia/institución. Pueden aplicarse otras restricciones. Los artículos MBD (Oxoid) no son elegibles en Irlanda y fuera de los países europeos.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific Finnpipette , Mbp Molecular Bio Products
    Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.
    Promo Code: 24081
    Expires2025-12-31
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™ > ClipTip 300, 30 a 300 μL, en gradillas
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.