Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13226269
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
12,5 μL
20 μL
50 μl
200 μL
300 μl
1000 μL
1250 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
Cubierta de recarga
Gradilla
Racl
Estilo de punta:
Baja retención
Baja retención, Longitud extendida
Estándar
Longitud extendida
Retención baja, Longitud extendida
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 768
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Formato Estilo de punta unitSize
13226269 1000 μL Estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 768
15296293 12,5 μL No estéril Racl Estándar 960 PCS
15206303 12,5 μL Estéril Racl Estándar paquete de 960
15226303 1250 μL No estéril Racl Baja retención paquete de 768
15236303 1250 μL Estéril Racl Baja retención paquete de 768
15246303 1250 μL No estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 768
15256303 1250 μL Estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 768
13216269 1000 μL Estéril Racl Baja retención paquete de 768
13216249 20 μL No estéril Racl Baja retención paquete de 960
13206259 200 μL No estéril Racl Baja retención paquete de 960
13246259 300 μl No estéril Racl Baja retención paquete de 960
13296259 1000 μL No estéril Racl Baja retención paquete de 768
13246249 20 μL Estéril Cubierta de recarga Baja retención 960 PCS
13296249 50 μl Estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 960
13236259 200 μL Estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 960
13276259 300 μl Estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 960
13236249 20 μL No estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 960
13286249 50 μl No estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 960
13226259 200 μL No estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 960
13266259 300 μl No estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 960
13206269 1000 μL No estéril Cubierta de recarga Baja retención paquete de 768
13226249 20 μL Estéril Racl Baja retención paquete de 960
13276249 50 μl Estéril Racl Baja retención paquete de 960
13216259 200 μL Estéril Racl Baja retención paquete de 960
13256259 300 μl Estéril Racl Baja retención paquete de 960
13266249 50 μl No estéril Racl Baja retención paquete de 960
15942011 12,5 μL No estéril Racl Longitud extendida paquete de 960
15952011 12,5 μL Estéril Racl Longitud extendida paquete de 960
15982011 300 μl No estéril Racl Baja retención, Longitud extendida paquete de 768
15992011 300 μl Estéril Gradilla Retención baja, Longitud extendida paquete de 768
15902021 300 μl No estéril Cubierta de recarga Baja retención, Longitud extendida paquete de 960
15912021 300 μl Estéril Cubierta de recarga Baja retención, Longitud extendida paquete de 960
32 options
Código de producto. 13226269
Marca: Thermo Scientific™ 94410718
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegure un sellado seguro en todas las muestras, con estas puntas de pipeta. Una tecnología de bloqueo única e innovadora garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Asegure un sellado seguro de todas las muestras. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ aportan un sellado seguro con una tecnología de bloqueo única e innovadora que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas. Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta, y solo hasta, el momento en que la suelte.
Características principales:
  • Las puntas de pipeta ClipTip incluyen «clips» que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
  • Cada vez que se colocan las puntas de pipeta ClipTip, sellan a la perfección y no se aflojan, independientemente de la presión que aplique.
  • Las puntas ClipTip se fijan con firmeza en las pipetas F1-ClipTip y E1-ClipTip con un ligero toque, lo que elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.
Retención baja
  • La tecnología de retención baja minimiza la retención de líquidos, lo que permite una máxima recuperación de muestras. Disponible en 20-1250 puntas ClipTip en formato de 96.
Calidad demostrada
  • Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Respetuosas con el medio ambiente
  • El sistema de recarga ClipTip utiliza componentes reciclados y con un 30 % menos de plástico
Gama de puntas versátil
  • Volúmenes de 96 formatos: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 y 1250 μl
  • Volúmenes de 384 formatos: 12,5, 30 y 125 μl
  • Puntas de longitud ampliada disponibles para volúmenes de 12,5 y 300 μl que permiten un mejor alcance con consumibles de instrumental de laboratorio específicos
Trazabilidad inmediata
  • Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip y E1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
Garantía
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ClipTip 1000, racks de recarga, estériles
Volumen (métrico) 1000 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Longitud (imperial) 3,74 in
Longitud (métrico) 9,5 cm
Formato Cubierta de recarga
Estilo de punta Baja retención
Envase 8 x 96 puntas/inserto (torre de recarga)
Código de color Azul
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Línea de productos ClipTip
Fit for Purpose Estériles y preparados para PCR
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.