Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas para pipetas específicas
- Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
Código de producto. 13226249
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Formato | Estilo de punta | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13226249 | 20 μL | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 15296293 | 12,5 μL | No estéril | Racl | Estándar | 960 PCS |
| 15206303 | 12,5 μL | Estéril | Racl | Estándar | paquete de 960 |
| 15226303 | 1250 μL | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 768 |
| 15236303 | 1250 μL | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 768 |
| 15246303 | 1250 μL | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 768 |
| 15256303 | 1250 μL | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 768 |
| 13216269 | 1000 μL | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 768 |
| 13216249 | 20 μL | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13206259 | 200 μL | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13246259 | 300 μl | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13296259 | 1000 μL | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 768 |
| 13246249 | 20 μL | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | 960 PCS |
| 13296249 | 50 μl | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13236259 | 200 μL | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13276259 | 300 μl | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13226269 | 1000 μL | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 768 |
| 13236249 | 20 μL | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13286249 | 50 μl | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13226259 | 200 μL | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13266259 | 300 μl | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13206269 | 1000 μL | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 768 |
| 13276249 | 50 μl | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13216259 | 200 μL | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13256259 | 300 μl | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13266249 | 50 μl | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 15942011 | 12,5 μL | No estéril | Racl | Longitud extendida | paquete de 960 |
| 15952011 | 12,5 μL | Estéril | Racl | Longitud extendida | paquete de 960 |
| 15982011 | 300 μl | No estéril | Racl | Baja retención, Longitud extendida | paquete de 768 |
| 15992011 | 300 μl | Estéril | Gradilla | Retención baja, Longitud extendida | paquete de 768 |
| 15902021 | 300 μl | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención, Longitud extendida | paquete de 960 |
| 15912021 | 300 μl | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención, Longitud extendida | paquete de 960 |
Código de producto. 13226249
Marca: Thermo Scientific™ 94410213
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27925" para aplicar la oferta.
Descripción
Asegure un sellado seguro de todas las muestras. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ aportan un sellado seguro con una tecnología de bloqueo única e innovadora que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas. Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta, y solo hasta, el momento en que la suelte.
Características principales:
- Las puntas de pipeta ClipTip incluyen «clips» que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
- Cada vez que se colocan las puntas de pipeta ClipTip, sellan a la perfección y no se aflojan, independientemente de la presión que aplique.
- Las puntas ClipTip se fijan con firmeza en las pipetas F1-ClipTip y E1-ClipTip con un ligero toque, lo que elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.
Retención baja
- La tecnología de retención baja minimiza la retención de líquidos, lo que permite una máxima recuperación de muestras. Disponible en 20-1250 puntas ClipTip en formato de 96.
Calidad demostrada
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Respetuosas con el medio ambiente
- El sistema de recarga ClipTip utiliza componentes reciclados y con un 30 % menos de plástico
Gama de puntas versátil
- Volúmenes de 96 formatos: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 y 1250 μl
- Volúmenes de 384 formatos: 12,5, 30 y 125 μl
- Puntas de longitud ampliada disponibles para volúmenes de 12,5 y 300 μl que permiten un mejor alcance con consumibles de instrumental de laboratorio específicos
Trazabilidad inmediata
- Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip y E1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
Garantía
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ClipTip 20, sin filtro, estéril, rack |
| Volumen (métrico) | 20 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,8 in |
| Longitud (métrico) | 4,6 cm |
| Formato | Racl |
| Estilo de punta | Baja retención |
| Envase | 10 x 96 puntas/rack |
| Código de color | Rosa |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific F1-ClipTip |
| Línea de productos | ClipTip |
| Fit for Purpose | Estériles y preparados para PCR |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.