Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para puntas de pipeta ClipTip™
Click to view available options
Descripción:
ClipTip rack vacío
ClipTip rack vacío, grande
ClipTip rack vacío, mediano
ClipTip rack vacío, pequeño
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 8
Descripción
Utilice las gradillas de puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ disponibles en tres tamaños.
- Gradilla pequeña: Para su uso con puntas de pipeta ClipTip 20 y 50
- Gradilla mediana: Para su uso con puntas de pipeta ClipTip 200 y 300
- Gradilla grande: Para el uso con puntas de pipeta ClipTip 1000
Información sobre pedidos:
Las gradillas se suministran sin puntas ni insertos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ClipTip rack vacío, grande |
| Modelo | ClipTip rack vacío |
| Formato | Racl |
| Para utilizar con (equipo) | ClipTip 1000 Pipette Tips (94420718) |
| Línea de productos | ClipTip |