Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta formato 384 ClipTip™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9726001
Click to view available options
Volumen (métrico):
12,5 μL
30 μL
125 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de punta:
Estándar 384
Estándar 384, Longitud extendida
Longitud extendida
Tamaño de la unidad:
paquete de 3840
Código de producto. 15206293
Marca: Thermo Scientific™ 94410050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas de pipeta con formato 384 Thermo Scientific™ ClipTip™ se han diseñado para aplicaciones de microplacas de formato 384, junto con las pipetas electrónicas E1-ClipTip.
Las puntas de pipeta con formato 384 Thermo Scientific™ ClipTip™ se han diseñado para aplicaciones de microplacas de formato 384, junto con las pipetas electrónicas E1-ClipTip. Con un innovador mecanismo de fijación de punta Snap and Seal, las puntas de pipeta garantizan una fijación segura de la punta sin necesidad de emplear mucha fuerza, lo que permite una mayor eficiencia y confianza en su trabajo.
Características principales:
  • Las puntas de pipeta ClipTip incluyen «clips» que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
  • Cada vez que se colocan las puntas de pipeta ClipTip, sellan a la perfección y no se aflojan, independientemente de la presión que aplique.
  • La punta ClipTip se fija con firmeza en la pipeta F1-ClipTip con un ligero toque, lo que elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.
Retención baja
  • Cada punta de pipeta ClipTip utiliza tecnología de baja retención para propiciar la máxima recuperación de la muestra.
Calidad demostrada
  • Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Respetuosas con el medio ambiente
  • El sistema de recarga ClipTip utiliza componentes reciclados y con un 30 % menos de plástico.
Gama de puntas versátil
  • Cinco opciones de tamaño disponibles: 20, 50, 200, 300 y 1000 μl
Trazabilidad inmediata
  • Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ClipTip 384 12.5, sin filtro, no estéril, rack
Volumen (métrico) 12,5 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Longitud (imperial) 1,18 in
Longitud (métrico) 3,0 cm
Formato Racl
Estilo de punta Estándar 384
Envase 10 x 384 puntas/rack
Código de color Rosa
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific F1-ClipTip, Thermo Scientific E1-ClipTip
Línea de productos ClipTip
Fit for Purpose Listo para PCR