Learn More
Memmert™ Pinzas para matraces
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño de 14 l, 22 l, 29 l, 45 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño de 14 l, 22 l, 29 l, 45 l |
| Tipo | Clip |
| Tamaño | Para matraz de 300 ml; 6 matraces como máximo |