Learn More
Memmert™ Abrazadera de matraz de 100 mL
Código de producto. 17150305 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17150305
Marca: Memmert™ WTB15B02692
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Abrazadera de matraz de 100 mL (12 máximo matraz)
  • Accesorio
  • Para número máx. de matraces, ver boceto previa solicitud
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) WTB15
Tipo Pinza para matraz de 100 ml