Learn More
Abnova™ CLIC1 Recombinant Protein
Código de producto. 16113291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Nombre:
Proteína recombinante CLIC1 (humana) (P01)
Proteína recombinante humana CLIC1 ORF de longitud completa con etiqueta GST en N-terminal
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Nombre unitSize
16113291 10 μg Proteína recombinante CLIC1 (humana) (P01) 10 microgramos
16123291 25 μg Proteína recombinante humana CLIC1 ORF de longitud completa con etiqueta GST en N-terminal 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16113291
Marca: Abnova™ H00001192P01.10ug
CLIC1 ( AAH64527.1, 1-242aa) full-length recombinant protein with GST tag
Chloride channels are a diverse group of proteins that regulate fundamental cellular processes including stabilization of cell membrane potential, transepithelial transport, maintenance of intracellular pH, and regulation of cell volume. Chloride intracellular channel 1 is a member of the p64 family; the protein localizes principally to the cell nucleus and exhibits both nuclear and plasma membrane chloride ion channel activity.
  • MW: 52.6kDa
  • Formulation: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH = 8 in elution buffer
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH64527.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 1192
Peso molecular 52.25
Nombre Proteína recombinante CLIC1 (humana) (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MAEEQPQVELFVKAGSDGAKIGNCPFSQRLFMVLWLKGVTFNVTTVDTKRRTETVQKLCPGGQLPFLLYGTEVHTDTNKIEEFLEAVLCPPRYPKLAALNPESNTAGLDIFAKFSAYIKNSSPALNDNLEKGLLKALKVLDNYLTSPLPEEVDETSAEDEGVSQRKFLDGNELTLADCNLLPKLHIVQVVCKKYRGFTIPEAFRGVHRYLSNAYAREEFASTCPDDEEIELAYEQVAKALK
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen G6/NCC27
Nombre común CLIC1
Símbolo de gen CLIC1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution