missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clenbuterol Antibody (1F8B10B7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18058925 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18058925 0.02 mg 0.02 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18058925

Marca: Novus Biologicals NB10021930.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Clenbuterol Monoclonal specifically detects Clenbuterol in Non-species specific samples. It is validated for ELISA, In vitro assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clenbuterol
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F8B10B7
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:10000
Formulación PBS with 0.03% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Clenbuterol- KLH.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Clenbuterol (1F8B10B7)
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.