Learn More
CLEC9a Antibody (8F9), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18590422 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18590422 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18590422
Marca: Novus Biologicals NBP308246AF488
Mouse Monoclonal Antibody
CLEC9a Monoclonal antibody specifically detects CLEC9a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CLEC9a
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 8F9
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RBL-2H3 cells expressing human CLEC9a fused to an HA epitope
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283420
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ