missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC9a Antibody (7H11), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18511325 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18511325 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18511325

Marca: Novus Biologicals FAB67761E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CLEC9a Monoclonal antibody specifically detects CLEC9a in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC9a
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 7H11
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Especie del huésped Rat
Inmunógeno RBL-2H3 rat basophilic leukemia cell line expressing mouse CLEC9a fused to an HA epitope, Accession # Q8BRU4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283420
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.