missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC9a Antibody (683409), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18054845 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18054845 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18054845

Proveedor: Novus Biologicals FAB6049Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CLEC9a Monoclonal antibody specifically detects CLEC9a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC9a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 683409
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CLEC9a, Lys57-Val241, Accession # Q6UXN8
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283420
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.