missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC9a Antibody (14N8D7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-4964719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18112465 0.025 mg 25 microgramos
18735163 - -
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18112465

Marca: Novus Biologicals NBP227087SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CLEC9a Monoclonal specifically detects CLEC9a in Human, Primate, Rhesus Macaque samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC9a
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 14N8D7
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-3ug/ml
N.º de referencia del gen Q6UXN8
Alias de gen C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Símbolos de los genes CLEC9A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A portion of amino acids 50-130 of human CLEC9A was used as the immunogen for the antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283420
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen for the antibody is 100% homologous in Human, Orangutan, Chimp and Rhesus Monkey, 80% in Dog, pand and Horse, 73% in Bovine and 60% homologous in Mouse. CLEC9A is a glycoprotein visualized by western blot between ∽25-45 kD.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.