missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC3B/Tetranectin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18616365 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18616365 50 μg 50 microlitros
18608995 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18616365

Marca: Novus Biologicals NBP30004450ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CLEC3B/Tetranectin Polyclonal antibody specifically detects CLEC3B/Tetranectin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC3B/Tetranectin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen C-type lectin domain family 3 member B, C-type lectin domain family 3, member B, DKFZp686H17246, Plasminogen kringle 4-binding protein, tetranectin (plasminogen binding protein), TNAtetranectin (plasminogen-binding protein), TNtetranectin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CLEC3B/Tetranectin (Accession#: AAX37102.1; Met 1-Val 202)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7123
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.