missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC3B/Tetranectin Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18018349 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18018349 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18018349

Proveedor: Novus Biologicals NBP298345DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CLEC3B/Tetranectin Polyclonal specifically detects CLEC3B/Tetranectin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC3B/Tetranectin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen C-type lectin domain family 3 member B, C-type lectin domain family 3, member B, DKFZp686H17246, Plasminogen kringle 4-binding protein, tetranectin (plasminogen binding protein), TNAtetranectin (plasminogen-binding protein), TNtetranectin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CLEC3B/Tetranectin (P43025; Met1-Val202).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7123
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.