missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC3A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18221059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18221059 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18221059

Marca: Novus Biologicals NBP2846930.1ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CLEC3A Polyclonal specifically detects CLEC3A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC3A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen Cartilage-derived C-type lectin, CLECSF1, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 1 (cartilage-derived), C-type lectin domain family 3 member A, C-type lectin domain family 3, member A, C-type lectin superfamily member 1, C-type lectin, superfamily member 1, MGC129558, MGC129559
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human CLEC3A
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10143
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.