missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC10A/CD301 Antibody (ER-MP23), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18087263 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.125 mL
Tamaño de la unidad:
125 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18087263 0.125 mL 125 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18087263

Marca: Novus Biologicals NB10064874G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CLEC10A/CD301 Monoclonal specifically detects CLEC10A/CD301 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC10A/CD301
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon ER-MP23
Conjugado DyLight 488
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen CD301 antigen, CD301C-type lectin domain family 10 member A, CLECSF13, CLECSF14macrophage C-type lectin, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 14 (macrophage-derived), C-type lectin domain family 10, member A, C-type lectin superfamily member 14, HML2, HMLC-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 13 (macrophage-derived), Macrophage lectin 2, macrophage lectin 2 (calcium dependent), MGL
Símbolos de los genes CLEC10A
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Balb/c macrophage precursor cell hybrids
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.125 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10462
Especificidad de la prueba NB100-64874 recognizes murine CD301, a 38 kD cell surface protein that is otherwise known as macrophage galactose N-acetylgalactosamine lectin (MGL) or dendritic cell asialoglycoprotein (DC-ASGPR). In mice, CD301 is predominantly expressed on mature macrophages found associated with a wide range of connective tissues including macrophages in the dermis and the pancreas. Clone ER-MP23 also detects a population of dendritic cells in lymphoid tissue, which are probably recent immigrants from peripheral connective tissue sites. Expression of CD301 is induced by alternative (i.e. IL-4/IL-13 mediated) activation of macrophages and dendritic cells, but not all CD301 positive cells are necessarily IL-4/IL-13 stimulated. Clone ER-MP23 is reported to block the function of mouse CD301. The antibody binds both MGL1 and MGL2 homologues.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.