missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC-2A Antibody (705518) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 18603264 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18603264 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18603264 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7219F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CLEC-2A Monoclonal antibody specifically detects CLEC-2A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC-2A
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 705518
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CLEC2A C-type lectin domain family 2, member A, KACL, PILAR, UNQ5792
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CLEC-2A, Trp49-Leu174 (predicted), Accession # Q6UVW9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 387836
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.