Learn More
Diversey™ Detergente estéril ClearKlens Plus VH5
BIOPHARMA
Código de producto. 17623105
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,03 L
Tamaño de la unidad:
3 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17623105 0,03 L 3 litros
1 options
Código de producto. 17623105
Marca: Diversey™ 7515165
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ClearKlens Plus es un detergente líquido concentrado, neutro y de mucha espuma para la industria de las ciencias de la vida.
  • ClearKlens Plus se recomienda para la limpieza manual de equipos de proceso, suelos y paredes.
  • ClearKlens Plus contiene una mezcla concentrada de detergentes y emulsionantes de mucha espuma. Su formulación neutra equilibrada es especialmente eficaz contra los residuos de productos que se encuentran en las industrias farmacéutica y cosmética. Se puede utilizar en la mayoría de los tipos de superficies, incluidos plásticos y metales blandos como el aluminio.
  • ClearKlens Plus se envasa por dosis de unidad con doble embolsado de 30 ml, que se ha irradiado a 25 kGy como mínimo.
Ventajas
  • Doble embolsado con PE/Tyvek para facilitar su transferencia a una sala limpia
  • Adecuado para uso manual
  • Adecuado para agua blanda o dura
  • Método de detección de residuos de bajo nivel disponible
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Desde 5 hasta 6
Esterilidad Estéril
Composición Detergente líquido concentrado, neutro y de mucha espuma
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 0,03 L