Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Plus
BIOPHARMA
Código de producto. p-6830039
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
20 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15330318 20 L 20 litros
15340318 5 L 10 litros
2 options
Código de producto. 15330318
Marca: Diversey™ 7513376
Para limpieza en aplicaciones de uso general dentro de varias industrias, incluidas la farmacéutica y la cosmética.El detergente Diversey ClearKlens Plus es un detergente líquido concentrado, neutro y de mucha espuma.
  • Detergente líquido concentrado, neutro y de mucha espuma
  • Diseñado para aplicaciones de uso general
  • Enjuagar después de su uso para eliminar la solución de las superficies de contacto del producto
Especificaciones
Formulario Líquido
pH ∼6
Esterilidad No estéril
Concentración Del 0,1 al 1%
Tipo de recipiente Recipiente
filtradas por Sin filtrar
Volumen (métrico) 20 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • ClearKlens Plus VH5
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide