Learn More
Fisherbrand™ Tarros de poliestireno de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
Código de producto. p-7144780 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16144457 30 ml paquete de 72
16104637 60 ml paquete de 48
16114637 120 ml paquete de 36
16124637 240 ml paquete de 36
16184627 480 ml paquete de 24
16194627 950 ml paquete de 24
6 options
Código de producto. 16144457
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño de boca ancha es ideal para muestras sólidas grandes y. permite la extracción completa del contenido
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
  • Los tarros de poliestireno transparente rígidos ofrecen una claridad similar a la del vidrio con una superficie lisa antideslizante
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 44 mm
Material Poliestireno
Cantidad 72
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 43-400
Claridad Eliminar
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón