Learn More
Fisherbrand™ Frascos de pared recta transparentes sin tapón
Código de producto. p-6977027 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
120 ml
240 ml
960 ml
Tamaño del tapón:
89 mm
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Cantidad:
12/Cs.
144/caja
24/caja
384/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 384
Código de producto. 11513792
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados sin hombros para conseguir la máxima capacidad de almacenamiento y visibilidad del contenido. Los tarros de pared recta transparentes Fisherbrand™ son multiuso.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Available in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30mL
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Clear
Material De cristal
Cantidad 384/paq.
Closure Included No
Boca Ancha
Forma Straight-sided, Round
Tipo de producto Straight Sided Round Bottle
Tamaño del tapón 43-400 mm