Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars without Caps
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7144778 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 384
Código de producto. 16184647
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
  • Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños, desde 29,57 a 946,35 ml (1 a 32 oz).
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material De cristal
Cantidad 384
Acabado del cuello 43-400
Claridad Eliminar
Closure Included No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 43 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Tamaño del tapón 43-400 mm
Diámetro (métrico) 43 mm