Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 54 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 40 mm |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 24 |
| Acabado del cuello | 58-400 |
| Claridad | Eliminar |
| Closure Included | No |
| Mostrar más |