Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars without Caps
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16174557 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 384
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16174557 60 ml paquete de 144
16184647 30 ml paquete de 384
16184557 120 ml paquete de 24
16184487 240 ml paquete de 12
16124627 480 ml paquete de 12
16194647 60 ml paquete de 12
6 options
Código de producto. 16174557
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
  • Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños, desde 29,57 a 946,35 ml (1 a 32 oz).
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 50 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales
Material De cristal
Cantidad 144
Acabado del cuello 53-400
Claridad Eliminar
Closure Included No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 55 mm