Learn More
Fisherbrand™ Tarros de cristal de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido Disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde 1 a 32 oz.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales |
| Incluye | Tapón |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 144 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 53-400 |
| Claridad | Eliminar |
| Mostrar más |