Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio pressure plus+, con rosca DIN, GL 45, graduado
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
167.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Descripción
Los frasco de laboratorio pressure plus+ DURAN™ GL 45 ofrecen una opción más segura para las aplicaciones de laboratorio que implican vacío o presión. Los frascos de laboratorio de vidrio estándar no están diseñados para soportar de forma segura las diferencias de presión. Como resultado de una geometría modificada, los frascos pressure plus+ garantizan resistencia a la presión y, por lo tanto, ofrecen una seguridad óptima tanto para el usuario como para el contenido. La geometría especial sigue cumpliendo con ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de instrumentos. Los frascos pressure plus+ tienen resistencia la presión verificada según DIN EN 1595. Los frascos están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura impresa en un distintivo esmalte azul. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación.
- Gracias a su geometría modificada (basada en ISO 4796-1) posibilita una resistencia al vacío o a la presión desde – 1 bar hasta + 1,5 bar
- La geometría especial sigue cumpliendo con ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de instrumentos
- Trabajo seguro bajo condiciones de presión o vacío
- Adecuado para vacío total ps = – 100 kPa
- La resistencia a la presión cumple la norma DIN EN 1595,
- Impresión cerámica azul de alta durabilidad y expuesta al fuego para poder diferenciarlo visualmente del frasco de laboratorio estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 86 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración en vacío; recogida de muestras a presión; almacenamiento de olores volátiles; almacenamiento de materiales generadores de gases |
Incluye | Sin tapón de rosca y anillo de vertido |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |