Learn More
Fisherbrand™ Tarros para análisis de boca ancha de vidrio transparente con tapones de polipropileno blancos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16124907 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
Código de producto. Revestimiento del tapón unitSize
16124907 Vinilo/pasta paquete de 180
16144547 Espuma de PTFE/polietileno paquete de 180
2 options
Código de producto. 16124907
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos de boca ancha fabricadas de vidrio sodocálcico transparente son ideales para muestras secas y viscosas
Diseño sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2,5 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 34 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras secas y viscosas
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 78 mm
Material De cristal
Cantidad 180
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 43-400
Claridad Eliminar
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Tarro de pruebas
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-400 mm
Diámetro (métrico) 44 mm
Tipo de tapón Tapón