Learn More
Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Espátula
Espátula limpiacristales
Hoja de rasqueta
Material:
Acero inoxidable electropulido (304)
Acetato de polivinilo
Caucho
Longitud (imperial):
12 in
18 pulg
18 in
22 pulg
22 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ es una herramienta de acero inoxidable que viene de serie con una hoja de caucho reemplazable y cuenta con un accesorio de mango de desconexión rápida para uso opcional con mangos de la serie SSU.
- Rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho
- Diseñado para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia
- Fabricado con acero inoxidable electropulido 304
- Hojas de repuesto de caucho disponibles
- Disponible en tamaños de 30, 45 y 55 cm
- Accesorio de mango de desconexión rápida
- Para usarse con mangos universales de la serie SSU
- Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hoja de rasqueta |
| Color-coded | No |
| Handle Type | None |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Negro |
| Desechables | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Para limpiar ventanas |
| Para utilizar con (equipo) | NovaSqueegee |
| Longitud (imperial) | 18 pulg |
| Mostrar más |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu