Learn More
Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™
Código de producto. 12663506 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Espátula
Espátula limpiacristales
Hoja de rasqueta
Material:
Acero inoxidable electropulido (304)
Acetato de polivinilo
Caucho
Longitud (imperial):
12 in
18 pulg
18 in
22 pulg
22 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12663506
Marca: Micronova™ QDNS22
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho reemplazable, diseñada para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia. El uso opcional con los mangos universales de la serie SSU permite un alcance más amplio.
Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ es una herramienta de acero inoxidable que viene de serie con una hoja de caucho reemplazable y cuenta con un accesorio de mango de desconexión rápida para uso opcional con mangos de la serie SSU.
  • Rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho
  • Diseñado para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia
  • Fabricado con acero inoxidable electropulido 304
  • Hojas de repuesto de caucho disponibles
  • Disponible en tamaños de 30, 45 y 55 cm
  • Accesorio de mango de desconexión rápida
  • Para usarse con mangos universales de la serie SSU
  • Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Espátula
Color-coded No
Handle Type Quick Disconnect
Scent Unscented
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gray
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar paredes, ventanas y pantallas
Para utilizar con (equipo) NovaSqueegee
Longitud (imperial) 22 pulg
Longitud (métrico) 56 cm
Material Acero inoxidable electropulido (304)
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,5 pulg
Anchura (métrico) 3,8 cm