Learn More
BD Concentrado de solución de limpieza Accuri™
Se utiliza para limpiar los componentes de los citómetros de flujo, lo que incluye el Accuri™ C6. El concentrado de solución de limpieza BD™ Accuri™ produce 1 l de solución de limpieza que cumple con el estado normativo RUO.
Marca: BD 653157
Detalles adicionales : CAS : 77-92-9 Peso : 1.12000kg
Descripción
Para garantizar un funcionamiento uniforme del instrumento, limpie y enjuague siempre el instrumento antes de apagarlo al final del día e inmediatamente después de procesar muestras viscosas o colorantes.
- Aplicación: Citometría de flujo
- Se añade a 1 l de agua desionizada para producir la solución de limpieza para el citómetro de flujo BD Accuri™ C6.
- El número de lote y la fecha de caducidad aparecen en la etiqueta de cada vial.
- Solo para investigación (RUO), no para uso terapéutico o diagnóstico
Propiedades físicas:
- pH a 20 °C: 2,5
- Punto de ebullición: 130 °C
- Densidad: 1,12 g/cm3 a 20 °C
- Soluble en agua
Especificaciones
Almacénelo en condiciones frescas y secas en recipientes sellados adecuadamente. | |
Líquido | |
Amarillento |
Solución de limpieza concentrada para citómetros de flujo | |
RUO | |
1 L |
Seguridad y manipulación
- Cleaning Concentrate Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: citric acid, glycollic acid