Learn More
Branson Ultrasonics™ Reactivo de limpieza, uso genérico
Descripción
- Huellas dactilares
- Polvo
- Partículas de envases
- Aceites ligeros y grasas procedentes del trabajo con metales y de operaciones de máquinas ligeras.
- Estampaciones de metal y componentes mecanizados
- Instrumental de vidrio
- Piezas rígidas moldeadas por inyección
- Otros componentes con niveles de suciedad leve a intermedia
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reactivo de limpieza |
| pH | 13 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso genérico |
| Volumen (métrico) | 1 L |