Learn More
Hirschmann™ Cleaning Detergent rea-phos™
Código de producto. 10565402
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10565402 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10565402
Marca: Hirschmann™ 9740101
For rapid, automatic and careful cleaning of materials such as glass, porcelain, rubber, plastics and metals. Hirschmann™ rea-phos™ Phosphate-free Rapid Cleaning Agent is ideal for the laboratory in removing oil, grease, wax, resin, silicone, blood, protein and serum residues.
  • Phosphate-free
  • Removes oil, fat, blood and protein residues
  • Usable in hot water
  • Suitable for ultrasonic systems
Especificaciones
Tipo de producto Phosphate-free Rapid Cleaning Concentrate
Formulario Líquido
Línea de productos rea-phos
Concentración 1%
Descripción Biodegradable
Cantidad 1 Bottle
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • rea-phos
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .