Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza para metal
Código de producto. 15849561 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (304)
Acero inoxidable (316)
Aluminio
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
Acabado:
Acabado satinado
Pulido brillante
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Dimensiones (L x An) Acabado unitSize
15849561 Acero inoxidable (316) 50 x 50 mm Acabado satinado cada uno
15889541 Aluminio 50 x 50 mm Pulido brillante cada uno
15899551 Acero inoxidable (304) 50 x 50 mm Pulido brillante cada uno
15809561 Acero inoxidable (304) 50 x 50 mm Acabado satinado cada uno
15839561 Acero inoxidable (316) 50 x 50 mm Pulido brillante cada uno
15879541 Aluminio 100 x 100 mm Pulido brillante cada uno
15879551 Acero inoxidable (304) 100 x 100 mm Pulido brillante cada uno
15889551 Acero inoxidable (304) 100 x 100 mm Acabado satinado cada uno
15819561 Acero inoxidable (316) 100 x 100 mm Pulido brillante cada uno
15829561 Acero inoxidable (316) 100 x 100 mm Acabado satinado cada uno
10 options
Código de producto. 15849561
Marca: Sampling Systems™ 8644S650S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pruebe y valide su régimen de limpieza con esta gama de cupones de validación de limpieza para diversos metales.
  • Pruebas disponibles para aluminio, acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316
  • Todos los metales también están disponibles para el pulido brillante o el acabado satinado
  • Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Especificaciones
Tipo de producto Cupón de limpieza
Dimensiones (L x An) 50 x 50 mm
Acabado Acabado satinado
Para utilizar con (aplicación) Prueba y validación del régimen de limpieza
Material Acero inoxidable (316)