Learn More
Buerkle™ Cepillo de limpieza de tubos
El cepillo de limpieza de tubos es ideal para limpiar muestreadores de zonas.
Marca:  Buerkle™ 5304-5100
61.73 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10066231
  • 68.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con PVC y acero inoxidable.
  • Disponibles en diversas longitudes
Especificaciones
Especificaciones
Cepillo de limpieza
Se utiliza para la limpieza
100 cm
50 mm
Muestreador de zona
PVC, acero inoxidable.