Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Double Sided Floor Pads
Descripción
- Limpian y abrillantan en el mismo paso.
- Para su uso con un fregador de baja velocidad
- Ahorre costes y mano de obra al reducir o eliminar la necesidad de bruñido.
- Eliminan las marcas negras 3 veces más rápido que las almohadillas de limpieza tradicionales.
- Las almohadillas de doble cara duran más que las almohadillas de limpieza tradicionales.
- Eficaces en la mayoría de suelos duros con y sin revestimiento, lo que incluye VCT, vinilo, caucho, mármol, piedra, terrazo, granito y hormigón, solo con agua o un limpiador neutro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Almohadillas de limpieza |
| Color | Marrón |
| Diámetro (métrico) | 610 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y pulido |
| Para utilizar con (equipo) | Fregadores de baja velocidad |
| Modelo | 2 en 1 |