Learn More
Abnova™ CLDN3 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MSMGLEITGTALAVLGWLGTIVCCALPMWRVSAFIGSNIITSQNIWEGLWMNCVVQSTGQMQCKVYDSLLALPQDLQAARALIVVAILLAAFGLLVALVGAQCTNCVQDDTAKAKITIVAGVLFLLAALLTLVPVSWSANTIIRDFYNPVVPEAQKREMGAGLYVGWAAAALQLLGGALLCCSCPPREKKYTATKVVYSAPRSTGPGASLGTGYDRKDYV
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH16056 |
| ID de gen (Entrez) | 1365 |
| Nombre | claudin 3 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | C7orf1, CPE-R2, CPETR2, HRVP1, RVP1 |
| Símbolo de gen | CLDN3 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |